Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SCAMP3 Protein
Artikelnummer. p-7155163
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16054961
Brand: enQuireBio™ QP8499ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SCAMP3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_005689.2
Gen-id (Entrez) 10067
Navn SCAMP3 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SCAMP3
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens AQSRDGGNPF AEPSELDNPF QDPAVIQHRP SRQYATLDVY NPFETREPPP AYEPPAPAPL PPPSAPSLQP SRKLSPTEPK NYGSYSTQAS AAAATAELLK KQEELNRKAE ELDRRERELQ HAALGGTATR QNNWPPLPSF CPVQPCFFQD ISMEIPQEFQ KTVSTMYYL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.