Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SARAF Protein
Artikelnummer. 16061971
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16061971
Brand: enQuireBio™ QP7982ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SARAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001271168.1
Gen-id (Entrez) 51669
Navn SARAF Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SARAF
Protein længde Cytoplasmic Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens SDGQYSPPPY SEYPPFSHRY QRFTNSAGPP PPGFKSEFTG PQNTGHGATS GFGSAFTGQQ GYENSGPGFW TGLGTGGILG YLFGSNRAAT PFSDSWYYPS YPPSYPGTWN RAYSPLHGGS GSYSVCSNSD TKTRTASGYG GTRRR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.