Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Saitohin Protein
Artikelnummer. p-7153565
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16085470
Brand: enQuireBio™ QP6736ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Saitohin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001007533.1
Gen-id (Entrez) 246744
Navn Saitohin Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol STH
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MSEGGGQVSC IFAAPTRLCR WPALIECGVN LTQPLCEWMI QVARDRTLSL AWEVASLLTL SSSEVGLEGV GTIWPSSYSS EESSRNGAEQ GRQLSIEGPF QGQNCPSHPA AALPLPMRGE SQATSCQV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.