Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human SAE1 Protein
Artikelnummer. 16053121
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16053121
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP8183ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SAE1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001139185.1
Gen-id (Entrez) 10055
Navn SAE1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol SAE1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MVEKEEAGGG ISEEEAAQYD RQIRLWGLEA QKRLRASRVL LVGLKGLGAE IAKNLILAGV KGLTMLDHEQ VTPEDPGAQF LIRTGSVGRN RAEASLERAQ NLNPMVDVKV DTEDIEKKPE SFFTQFDAVC LTCCSRDVIV KVDQICHKNS IKFFTGDVFG YHGYTFANLG EHEFVEEKTK VAKVSQGVED GPDTKRAKLD SSETTMVKKK VVFCPVKEAL EVDWSSEKAK AALKRTTSDY FLLQVLLKFR TDKGRDPSSD TYEEDSELLL QIRNDVLDSL GISPDLLPED FVRYCFSEMA PVCAVVGGIL AQEIVKALSQ RDPPHNNFFF FDGMKGNGIV ECLGPK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.