Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human S100A6 Protein
Artikelnummer. 16064730
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16064730
Brand: enQuireBio™ QP6640ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_055439.1
Gen-id (Entrez) 6277
Navn S100A6 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol S100A6
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MACPLDQAIG LLVAIFHKYS GREGDKHTLS KKELKELIQK ELTIGSKLQD AEIARLMEDL DRNKDQEVNF QEYVTFLGAL ALIYNEALKG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.