Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human S100A14 / S114 Protein
Artikelnummer. p-7154817
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16082891
Brand: enQuireBio™ QP8145ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A14 / S114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_065723.1
Gen-id (Entrez) 57402
Navn S100A14 / S114 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol S100A14
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MGQCRSANAE DAQEFSDVER AIETLIKNFH QYSVEGGKET LTPSELRDLV TQQLPHLMPS NCGLEEKIAN LGSCNDSKLE FRSFWELIGE AAKSVKLERP VRGH
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.