Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human S100A1 Protein
Artikelnummer. p-7153435
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16074700
Brand: enQuireBio™ QP6635ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) S100A1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_006262.1
Gen-id (Entrez) 6271
Navn S100A1 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol S100A1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens GSELETAMET LINVFHAHSG KEGDKYKLSK KELKELLQTE LSGFLDAQKD VDAVDKVMKE LDENGDGEVD FQEYVVLVAA LTVACNNFFW ENS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.