Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Ripk3 Protein
Artikelnummer. p-7155854
Mængde:
100 μg
20 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
20µg
50µg
Artikelnummer. 16079051
Brand: enQuireBio™ QP9945ba20ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_006862.2
Gen-id (Entrez) 11035
Navn Ripk3 Protein
Mængde 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Ripk3
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Baculovirus
Protein tag His
Sekvens MSCVKLWPSG APAPLVSIEE LENQELVGKG GFGTVFRAQH RKWGYDVAVK IVNSKAISRE VKAMASLDNE FVLRLEGVIE KVNWDQDPKP ALVTKFMENG SLSGLLQSQC PRPWPLLCRL LKEVVLGMFY LHDQNPVLLH RDLKPSNVLL DPELHVKLAD FGLSTFQGGS QSGTGSGEPG GTLGYLAPEL FVNVNRKAST ASDVYSFGIL MWAVLAGREV ELPTEPSLVY EAVCNRQNRP SLAELPQAGP ETPGLEGLKE LMQLCWSSEP KDRPSFQECL PKTDEVFQMV ENNMNAAVST VKDFLSQLRS SNRRFSIPES GQGGTEMDGF RRTIENQHSR NDVMVSEWLN KLNLEEPPSS VPKKCPSLTK RSRAQEEQVP QAWTAGTSSD SMAQPPQTPE TSTFRNQMPS PTSTGTPSPG PRGNQGAERQ GMNWSCRTPE PNPVTGRPLV NIYNCSGVQV GDNNYLTMQQ TTALPTWGLA PSGKGRGLQH PPPVGSQEGP KDPEAWSRPQ GWYNHSGK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.