Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human RCHY1 Protein
Artikelnummer. p-7154522
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16061141
Brand: enQuireBio™ QP7847ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RCHY1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001009922.1
Gen-id (Entrez) 25898
Navn RCHY1 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RCHY1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MAATAREDGA SGQERGQRGC EHYDRGCLLK APCCDKLYTC RLCHDNNEDH QLDRFKVKEV QCINCEKIQH AQQTCEECST LFGEYYCDIC HLFDKDKKQY HCENCGICRI GPKEDFFHCL KCNLCLAMNL QGRHKCIENV SRQNCPICLE DIHTSRVVAH VLPCGHLLHR TCYEEMLKEG YRCPLCMHSA LDMTRYWRQL DDEVAQTPMP SEYQNMTVDI LCNDCNGRST VQFHILGMKC KICESYNTAQ AGGRRISLDQ Q
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.