Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-18 Protein
Artikelnummer. p-7154820
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16062911
Brand: enQuireBio™ QP8149ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001243339.1
Gen-id (Entrez) 22931
Navn Ras-related protein Rab-18 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RAB18
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MDEDVLTTLK ILIIGESGVG KSSLLLRFTD DTFDPELAAT IGVDFKVKTI SVDGNKAKLA IWDTAGQERF RTLTPSYYRG AQGVILVYDV TRRDTFVKLD NWLNELETYC TRNDIVNMLV GNKIDKENRE VDRNEGLKFA RKHSMLFIEA SAKTCDGVQC AFEELVEKII QTPGLWESEN QNKGVKLSHR EEGQGGGACG GYC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.