Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-11A Protein
Artikelnummer. 16074210
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16074210
Brand: enQuireBio™ QP6566ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-11A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001193765.1
Gen-id (Entrez) 8766
Navn Ras-related protein Rab-11A Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RAB11A
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens GTRDDEYDYL FKVVLIGDSG VGKSNLLSRF TRNEFNLESK STIGVEFATR SIQVDGKTIK AQIWDTAGQE RYRAITSAYY RGAVGALLVY DIAKHLTYEN VERWLKELRD HADSNIVIML VGNKSDLRHL RAVPTDEARA FAEKNGLSFI ETSALDSTNV EAAFQTILTE IYRIVSQKQM SDRRENDMSP SNNVVPIHVP PTTENKPKVQ CC
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.