missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Ras association domain-containing protein 1

Artikelnummer. 16020661
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16020661

Brand: enQuireBio™ QP7763ec200ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras association domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001257320.1
Gen-id (Entrez) 166824
Navn Ras association domain-containing protein 1
Mængde 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol RASSF6
Protein længde Full Length of Isoform 4
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MTMMAHQYPS WIFINEKTFI TREQLNSLLK TYNIFYENQK NLHILYGETE DGKLIVEGML DIFWGVKRPI QLKIQDEKPF SSFTSMKSSD VFSSKGMTRW GEFDDLYRIS ELDRTQIPMS EKRNSQEDYL SYHSNTLKPH AKDEPDSPVL YRTMSEAALV RKRMKPLMMD RKERQKNRAS INGHFYNHEI ENSPQDFALH IIFATGEQRR LKKTDIPLLQ RLLQGPSEKN ARIFLMDKDA EEISSDVAQY INFHFSLLES ILQRLNEEEK REIQRIVTKF NKEKAIILKC LQNKLVIKTE TTV
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.