Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Ptprn2 Protein
Artikelnummer. 16088881
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16088881
Brand: enQuireBio™ QP9873ye100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001295196.1
Gen-id (Entrez) 5799
Navn Ptprn2 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol Ptprn2
Protein længde Extracellular Domain
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Yeast
Protein tag His
Sekvens AAPSSVPRGR QLPGRLGCLL EEGLCGASEA CVNDGVFGRC QKVPAMDFYR YEVSPVALQR LRVALQKLSG TGFTWQDDYT QYVMDQELAD LPKTYLRRPE ASSPARPSKH SVGSERRYSR EGGAALANAL RRHLPFLEAL SQAPASDVLA RTHTAQDRPP AEGDDRFSES ILTYVAHTSA LTYPPGSRTQ LREDLLPRTL GQLQPDELSP KVDSGVDRHH LMAALSAYAA QRPPAPPGEG SLEPQYLLRA PSRMPRPLLA PAAPQKWPSP LGDSEDPSST GDGARIHTLL KDLQRQPAEV RGLSGLELDG MAELMAGLMQ GVDHGVARGS PGRAALGESG EQADGPKATL RGDSFPDDGV QDDDDRLYQE VHRLSATLGG LLQDHGSRLL PGALPFARPL DMERKKSEHP ESSLSSEEET AGVENVKSQT YSKDLLGQQP HSEPGAAAFG ELQNQMPGPS KEEQSLPAGA QEALSDGLQL EVQPSEEEAR GYIVTDRDPL RPEEGRRLVE DVARLLQVPS SAFADVEVLG PAVTFKVSAN VQNVTTEDVE KATVDNKDKL EETSGLKILQ TGVGSKSKLK FLPPQAEQED STKF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.