Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD10 Protein
Artikelnummer. p-7153328
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16084060
Brand: enQuireBio™ QP6546ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSMD10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_002805.1
Gen-id (Entrez) 5716
Navn PSMD10 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PSMD10
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MEGCVSNLMV CNLAYSGKLE ELKESILADK SLATRTDQDS RTALHWACSA GHTEIVEFLL QLGVPVNDKD DAGWSPLHIA ASAGRDEIVK ALLGKGAQVN AVNQNGCTPL HYAASKNRHE IAVMLLEGGA NPDAKDHYEA TAMHRAAAKG NLKMIHILLY YKASTNIQDT EGNTPLHLAC DEERVEEAKL LVSQGASIYI ENKEEKTPLQ VAKGGLGLIL KRMVEG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.