Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human PSAP / Prosaposin Protein
Artikelnummer. 16074030
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16074030
Brand: enQuireBio™ QP6540ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001035930.1
Gen-id (Entrez) 5660
Navn PSAP / Prosaposin Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PSAP
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens SDVYCEVCEF LVKEVTKLID NNKTEKEILD AFDKMCSKLP KSLSEECQEV VDTYGSSILS ILLEEVSPEL VCSMLHLCSG T
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.