Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Protein quaking Protein
Artikelnummer. p-7154596
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16041581
Brand: enQuireBio™ QP7918ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein quaking, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001288014.1
Gen-id (Entrez) 9444
Navn Protein quaking Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol QKI
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MVGEMETKEK PKPTPDYLMQ LMNDKKLMSS LPNFCGIFNH LERLLDEEIS RVRKDMYNDT LNGSTEKRSA ELPDAVGPIV QLQEKLYVPV KEYPDFNFVG RILGPRGLTA KQLEAETGCK IMVRGKGSMR DKKKEEQNRG KPNWEHLNED LHVLITVEDA QNRAEIKLKR AVEEVKKLLV PAAEGEDSLK KMQLMELAIL NGTYRDANIK SPALAFSLAA TAQAAPRIIT GPAPVLPPAA LRTPTPAGPT IMPLIRQIQT AVMPNGTPHP TAAIVPPGPE AGLIYTPYEY PYTLAPATSI LEYPIEPSGV LGAVATKVRR HDMRVHPYQR IVTADRAATG N
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.