Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Protein DGCR6L Protein
Artikelnummer. 16053001
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16053001
Brand: enQuireBio™ QP8165ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein DGCR6L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_150282.2
Gen-id (Entrez) 85359
Navn Protein DGCR6L Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol DGCR6L
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MERYAAALEE VADGARQQER HYQLLSALQS LVKELPSSFQ QRLSYTTLSD LALALLDGTV FEIVQGLLEI QHLTEKSLYN QRLRLQNEHR VLRQALRQKH QEAQQACRPH NLPVVQAAQQ RELEAVEHRI REEQRAMDQK IILELDRKVA DQQSTLEKAG VAGFYVTTNP QELMLQMNLL ELIRKLQQRG CRAGNAALGL GGPWQSPAAQ CDQKGSPVPP
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.