Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Protein C8orf4 Protein
Artikelnummer. p-7154850
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16063091
Brand: enQuireBio™ QP8178ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein C8orf4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_064515.1
Gen-id (Entrez) 56892
Navn Protein C8orf4 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol C8orf4
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MKAKRSHQAV IMSTSLRVSP SIHGYHFDTA SRKKAVGNIF ENTDQESLER LFRNSGDKKA EERAKIIFAI DQDVEEKTRA LMALKKRTKD KLFQFLKLRK YSIKVH
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.