Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001268366.1 |
| Gen-id (Entrez) | 11047 |
| Navn | Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | ADRM1 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |