Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein
Artikelnummer. p-7154208
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16099290
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP7545ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Adgangsnummer NP_001268366.1
Gen-id (Entrez) 11047
Navn Proteasomal ubiquitin receptor ADRM1 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol ADRM1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens TTSGALFPSL VPGSRGASNK YLVEFRAGKM SLKGTTVTPD KRKGLVYIQQ TDDSLIHFCW KDRTSGNVED DLIIFPDDCE FKRVPQCPSG RVYVLKFKAG SKRLFFWMQE PKTDQDEEHC RKVNEYLNNP PMPGALGASG SSGHELSALG GEGGLQSLLG NMSHSQLMQL IGPAGLGGLG GLGALTGPGL ASLLGSSGPP GSSSSSSSRS QSAAVTPSST TSSTRATPAP SAPAAASATS PSPAPSSGNG ASTAASPTQP IQLSDLQSIL ATMNVPAGPA GGQQVDLASV LTPEIMAPIL ANADVQERLL PYLPSGESLP QTADEIQNTL TSPQFQQALG MFSAALASGQ LGPLMCQFGL PAEAVEAANK GDVEAFAKAM QNNAKPEQKE GDTKDKKDEE EDMSLD
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt