Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Probable ATP-dependent RNA helicase DDX27 Protein
Artikelnummer. 16081291
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16081291
Brand: enQuireBio™ QP7872ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable ATP-dependent RNA helicase DDX27, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_060365.7
Gen-id (Entrez) 55661
Navn Probable ATP-dependent RNA helicase DDX27 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol DDX27
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens DNMLADLGLI GTIGEDDEVP VEPESDSGDE EEEGPIVLGR RQKALGKNRS ADFNPDFVFT EKEGTYDGSW ALADVMSQLK KKRAATTLDE KIEKVRKKRK TEDKEAKSGK LEKEKEAKEG SEPKEQEDLQ ENDEEGSEDE ASETDYSSAD ENILTKADTL KVKDRKKKKK KGQEAGGFFE DASQYDENLS FQDMNLSRPL LKAITAMGFK QPTPIQKACI PVGLLGKDIC ACAATGTGKT AAFALPVLER LIYKPRQAPV TRVLVLVPTR ELGIQVHSVT RQLAQFCNIT TCLAVGGLDV KSQEAALRAA PDILIATPGR LIDHLHNCPS FHLSSIEVLI LDEADRMLDE YFEEQMKEII RMCSHHRQTM LFSATMTDEV KDLASVSLKN PVRIFVNSNT DVAPFLRQEF IRIRPNREGD REAIVAALLT RTFTDHVMLF TQTKKQAHRM HILLGLMGLQ VGELHGNLSQ TQRLEALRRF KDEQIDILVA TDVAARGLDI EGVKTVINFT MPNTIKHYVH RVGRTARAGR AGRSVSLVGE DERKMLKEIV KAAKAPVKAR ILPQDVILKF RDKIEKMEKD VYAVLQLEAE EKEMQQSEAQ INTAKRLLEK GKEAVVQEPE RSWFQTKEER KKEKIAKALQ EFDLALRGKK KRKKFMKDAK KKGEMTAEER SQFEILKAQM FAERLAKRNR RAKRARAMPE EEPVRGPAKK QKQGKKSVFD EELTNTSKKA LKQYRAGPSF EERKQLGLPH QRRGGNFKSK SRYKR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.