Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAG2 Protein
Artikelnummer. p-7154881
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16093271
Brand: enQuireBio™ QP8207ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PRKAG2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001035723.1
Gen-id (Entrez) 51422
Navn PRKAG2 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PRKAG2
Protein længde Full Length of Isoform B
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens MLEKLEFEDE AVEDSESGVY MRFMRSHKCY DIVPTSSKLV VFDTTLQVKK AFFALVANGV RAAPLWESKK QSFVGMLTIT DFINILHRYY KSPMVQIYEL EEHKIETWRE LYLQETFKPL VNISPDASLF DAVYSLIKNK IHRLPVIDPI SGNALYILTH KRILKFLQLF MSDMPKPAFM KQNLDELGIG TYHNIAFIHP DTPIIKALNI FVERRISALP VVDESGKVVD IYSKFDVINL AAEKTYNNLD ITVTQALQHR SQYFEGVVKC NKLEILETIV DRIVRAEVHR LVVVNEADSI VGIISLSDIL QALILTPAGA KQKETETE
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.