Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Polyadenylate-binding protein 1
Artikelnummer. 16073460
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16073460
Brand: enQuireBio™ QP6461ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Polyadenylate-binding protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Adgangsnummer NP_002559.2
Gen-id (Entrez) 26986
Navn Polyadenylate-binding protein 1
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PABPC1
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MNPSAPSYPM ASLYVGDLHP DVTEAMLYEK FSPAGPILSI RVCRDMITRR SLGYAYVNFQ QPADAERALD TMNFDVIKGK PVRIMWSQRD PSLRKSGVGN IFIKNLDKSI DNKALYDTFS AFGNILSCKV VCDENGSKGY GFVHFETQEA AERAIEKMNG MLLNDRKVFV GRFKSRKERE AELGARAKEF TNVYIKNFGE DMDDERLKDL FGKFGPALSV KVMTDESGKS KGFGFVSFER HEDAQKAVDE MNGKELNGKQ IYVGRAQKKV ERQTELKRKF EQMKQDRITR YQGVNLYVKN LDDGIDDERL RKEFSPFGTI TSAKVMMEGG RSKGFGFVCF SSPEEATKAV TEMNGRIVAT KPLYVALAQR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado