Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human PNKP Protein
Artikelnummer. 16062121
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16062121
Brand: enQuireBio™ QP8008ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PNKP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_009185.2
Gen-id (Entrez) 11284
Navn PNKP Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PNKP
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MGEVEAPGRL WLESPPGGAP PIFLPSDGQA LVLGRGPLTQ VTDRKCSRTQ VELVADPETR TVAVKQLGVN PSTTGTQELK PGLEGSLGVG DTLYLVNGLH PLTLRWEETR TPESQPDTPP GTPLVSQDEK RDAELPKKRM RKSNPGWENL EKLLVFTAAG VKPQGKVAGF DLDGTLITTR SGKVFPTGPS DWRILYPEIP RKLRELEAEG YKLVIFTNQM SIGRGKLPAE EFKAKVEAVV EKLGVPFQVL VATHAGLYRK PVTGMWDHLQ EQANDGTPIS IGDSIFVGDA AGRPANWAPG RKKKDFSCAD RLFALNLGLP FATPEEFFLK WPAAGFELPA FDPRTVSRSG PLCLPESRAL LSASPEVVVA VGFPGAGKST FLKKHLVSAG YVHVNRDTLG SWQRCVTTCE TALKQGKRVA IDNTNPDAAS RARYVQCARA AGVPCRCFLF TATLEQARHN NRFREMTDSS HIPVSDMVMY GYRKQFEAPT LAEGFSAILE IPFRLWVEPR LGRLYCQFSE G
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.