Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human PLEKHF2 Protein
Artikelnummer. p-7154872
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16053221
Brand: enQuireBio™ QP8198ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLEKHF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_078889.1
Gen-id (Entrez) 79666
Navn PLEKHF2 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol PLEKHF2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MVDRLANSEA NTRRISIVEN CFGAAGQPLT IPGRVLIGEG VLTKLCRKKP KARQFFLFND ILVYGNIVIQ KKKYNKQHII PLENVTIDSI KDEGDLRNGW LIKTPTKSFA VYAATATEKS EWMNHINKCV TDLLSKSGKT PSNEHAAVWV PDSEATVCMR CQKAKFTPVN RRHHCRKCGF VVCGPCSEKR FLLPSQSSKP VRICDFCYDL LSAGDMATCQ PARSDSYSQS LKSPLNDMSD DDDDDDSSD
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.