missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ Recombinant Human PAK3 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18310219 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18310219

Brand: Novus Biologicals™ H00005063Q0110ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-id (Entrez) 5063
Molekylvægt (g/mol) 35.53 kDa
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias beta-PAK, bPAK, CDKN1A, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, hPAK3, mental retardation, X-linked 47, MRX30, MRX47, Oligophrenin-3, OPHN3, p21 (CDKN1A)-activated kinase 3, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 3, p21-activated kinase 3, PAK-3, PAK3beta, serine/threonine-protein kinase PAK 3
Gen symbol PAK3
Forskningskategori Protein Kinase
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein PAK3
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.