missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein

Artikelnummer. 15925999
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
500 μg
Pakningsstørrelse:
1mg
500µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15925999

Brand: enQuireBio™ QP5367500ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Recombinant Protein

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001306037.1
Gen-id (Entrez) 5008
Navn Oncostatin M / OSM Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gen symbol OSM
Biologisk aktivitet TF-1 cell proliferation was significantly induced by less than 4 ng/ml of Human Oncostatin M / OSM (minimum activity of at least 2.5 x 10^5 units/mg).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag Untagged
Sekvens MAAIGSCSKE . YRVLLGQLQ K. QTDLMQDT SR. LLDPYIR IQG. LDVPKL REHC. RERPG AFPSE. ETLR GLGRRG. FLQ TLNATLGCVL HRLADLE. QR LPKAQDLE. R SGLNIEDLE.  KLQMARPNIL . GLRNNIYCM A. QLLDNSDT AE. PTKAGRG ASQ. PPTPTP ASDA. FQRKL EGCRFLHGYH RFMHS. VGRV FSKWGE. SPN RSRRHSP. HQ ALRKGVRR
Buffer 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.