Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Oncostatin M / OSM Protein
Artikelnummer. 16085881
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16085881
Brand: enQuireBio™ QP8670ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Oncostatin M / OSM, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001306037.1
Gen-id (Entrez) 5008
Navn Oncostatin M / OSM Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol OSM
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens AAIGSCSKEY RVLLGQLQKQ TDLMQDTSRL LDPYIRIQGL DVPKLREHCR ERPGAFPSEE TLRGLGRRGF LQTLNATLGC VLHRLADLEQ RLPKAQDLER SGLNIEDLEK LQMARPNILG LRNNIYCMAQ LLDNSDTAEP TKAGRGASQP PTPTPASDAF QRKLEGCRFL HGYHRFMHSV GRVFSKWGES PNRSR
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.