Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human OGN / osteoglycin Protein Artikelnummer.: 16043390
enQuireBio™ Recombinant Human OGN / osteoglycin Protein
Artikelnummer. 16043390
500 μg, 500µg
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16043390
Brand: enQuireBio™ QP6449ec500ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) OGN / osteoglycin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_054776.1
Gen-id (Entrez) 4969
Navn OGN / osteoglycin Protein
Mængde 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol OGN
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens PPTQQDSRII YDYGTDNFEE SIFSQDYEDK YLDGKNIKEK ETVIIPNEKS LQLQKDEAIT PLPPKKENDE MPTCLLCVCL SGSVYCEEVD IDAVPPLPKE SAYLYARFNK IKKLTAKDFA DIPNLRRLDF TGNLIEDIED GTFSKLSLLE ELSLAENQLL KLPVLPPKLT LFNAKYNKIK SRGIKANAFK KLNNLTFLYL DHNALESVPL NLPESLRVIH LQFNNIASIT DDTFCKANDT SYIRDRIEEI RLEGNPIVLG KHPNSFICLK RLPIGSYF
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human OGN / osteoglycin Protein >