missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Obg-like ATPase 1 Protein

Artikelnummer. 16083400
Click to view available options
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16083400

Marke: enQuireBio™ QP6451ec100ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Obg-like ATPase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Adgangsnummer NP_001011708.1
Gen-id (Entrez) 29789
Navn Obg-like ATPase 1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol OLA1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MPPKKGGDGI KPPPIIGRFG TSLKIGIVGL PNVGKSTFFN VLTNSQASAE NFPFCTIDPN ESRVPVPDER FDFLCQYHKP ASKIPAFLNV VDIAGLVKGA HNGQGLGNAF LSHISACDGI FHLTRAFEDD DITHVEGSVD PIRDIEIIHE ELQLKDEEMI GPIIDKLEKV AVRGGDKKLK PEYDIMCKVK SWVIDQKKPV RFYHDWNDKE IEVLNKHLFL TSKPMVYLVN LSEKDYIRKK NKWLIKIKEW VDKYDPGALV IPFSGALELK LQELSAEERQ KYLEANMTQS ALPKIIKAGF AALQLEYFFT AGPDEVRAWT IRKGTKAPQA AGKIHTDFEK GFIMAEVMKY EDFKEEGSEN AVKAAGKYRQ QGRNYIVEDG DIIFFKFNTP QQPKKK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt