Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human NUDT2 / Ap4A hydrolase Protein
Artikelnummer. p-7153781
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16086760
Brand: enQuireBio™ QP6935ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NUDT2 / Ap4A hydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001152.1
Gen-id (Entrez) 318
Navn NUDT2 / Ap4A hydrolase Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NUDT2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MALRACGLII FRRCLIPKVD NNAIEFLLLQ ASDGIHHWTP PKGHVEPGED DLETALRETQ EEAGIEAGQL TIIEGFKREL NYVARNKPKT VIYWLAEVKD YDVEIRLSHE HQAYRWLGLE EACQLAQFKE MKAALQEGHQ FLCSIEA
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.