Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Nucleolar transcription factor 1 Protein
Mængde:
10 μg
100 μg
50 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001070151.1 |
| Gen-id (Entrez) | 7343 |
| Navn | Nucleolar transcription factor 1 Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | UBTF |
| Protein længde | Full length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |