Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Human Neutrophil Elastase/ELA2 Protein
Beskrivelse
The Recombinant Human Neutrophil Elastase/ELA2 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Neutrophil Elastase/ELA2 Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P08246 |
| Til brug med (applikation) | Enzyme Activity |
| Gen-id (Entrez) | 1991 |
| Molekylvægt (g/mol) | Observed M.W.: 29-39kDa, reducing conditions, Theoretical M.W.: 25kDa |
| Mængde | 20 μg |
| Kilde | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Neutrophil Elastase/ELA2 protein Ser28-Asn252,with a C-terminal 10-His tag |
| Opbevaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Endotoksin koncentration | <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | Bone marrow serine protease, EC 3.4.21, EC 3.4.21.37, ELA2, ELA2granulocyte-derived elastase, ELANE, elastase 2, neutrophil, elastase, neutrophil expressed, Elastase-2, GE, HLEelastase-2, HNE, Human leukocyte elastase, Leukocyte Elastase, medullasin, NE, neutrophil elastase, PMN elastase, PMN-E, polymorphonuclear elastase, SCN1 |
| Fælles navn | Neutrophil Elastase/ELA2 |
| Vis mere |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?