Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFB5 Protein
Artikelnummer. 16043140
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16043140
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6414ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NDUFB5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Adgangsnummer NP_001186886.1
Gen-id (Entrez) 4711
Navn NDUFB5 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NDUFB5
Protein længde Partial (see sequence information for more details).
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens GQAELAEIPE GYVPEHWEYY KHPISRWIAR NFYDSPEKIY ERTMAVLQIE AEKAELRVKE LEVRKLMHVR GDGPWYYYET IDKELIDHSP KATPDN
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato