Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Napsin A Protein
Artikelnummer. 16083070
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16083070
Brand: enQuireBio™ QP6404ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Napsin A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_004842.1
Gen-id (Entrez) 9476
Navn Napsin A Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol NAPSA
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His
Sekvens KPIFVPLSNY RDVQYFGEIG LGTPPQNFTV AFDTGSSNLW VPSRRCHFFS VPCWLHHRFD PKASSSFQAN GTKFAIQYGT GRVDGILSED KLTIGGIKGA SVIFGEALWE PSLVFAFAHF DGILGLGFPI LSVEGVRPPM DVLVEQGLLD KPVFSFYLNR DPEEPDGGEL VLGGSDPAHY IPPLTFVPVT VPAYWQIHME RVKVGPGLTL CAKGCAAILD TGTSLITGPT EEIRALHAAI GGIPLLAGEY IILCSEIPKL PAVSFLLGGV WFNLTAHDYV IQTTRNGVRL CLSGFQALDV PPPAGPFWIL GDVFLGTYVA VFDRGDMKSS ARVGLARART RGADLGWGET AQAQFPG
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.