Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Myeloid leukemia factor 1 Protein
Artikelnummer. 16082760
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16082760
Brand: enQuireBio™ QP6364ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myeloid leukemia factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001123628.1
Gen-id (Entrez) 4291
Navn Myeloid leukemia factor 1 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol MLF1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MFRMLNSSFE DDPFFSESIL AHRENMRQMI RSFSEPFGRD LLSISDGRGR AHNRRGHNDG EDSLTHTDVS SFQTMDQMVS NMRNYMQKLE RNFGQLSVDP NGHSFCSSSV MTYSKIGDEP PKVFQASTQT RRAPGGIKET RKAMRDSDSG LEKMAIGHHI HDRAHVIKKS KNKKTGDEEV NQEFINMNES DAHAFDEEWQ SEVLKYKPGR HNLGNTRMRS VGHENPGSRE LKRREKPQQS PAIEHGRRSN VLGDKLHIKG SSVKSNKK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.