missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R&D Systems™ Recombinant Human MOSPD3 GST (N-Term) Protein

Artikelnummer. 18666000 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18666000 25 μg
18612960 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18666000 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. H00064598Q0125ug
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Til brug med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-id (Entrez) 64598
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 36.63 kDa
Mængde 25 μg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias CDS3, motile sperm domain containing 3, motile sperm domain-containing protein 3, NET30
Gen symbol MOSPD3
Produktlinje Novus
Renhed eller kvalitetsklasse >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein MOSPD3
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.