missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
Recombinant protein for Human MMP-9 corresponding to the catalytic domain The Recombinant Human MMP-9 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human MMP-9 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Lyoph |
| Til brug med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | Lyophilized with no additives. |
| Gen-id (Entrez) | 4318 |
| Molekylvægt (g/mol) | 39.0 kDa |
| Mængde | 50 μg |
| Kilde | E. coli |
| Opbevaringskrav | Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Gene Alias | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase |
| Gen symbol | MMP9 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?