Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Artikelnummer. 16062580
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16062580
Brand: enQuireBio™ QP6338ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKK6 / MEK6 / MAP2K6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_002749.2
Gen-id (Entrez) 5608
Navn MKK6 / MEK6 / MAP2K6 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol MAP2K6
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MSQSKGKKRN PGLKIPKEAF EQPQTSSTPP RDLDSKACIS IGNQNFEVKA DDLEPIMELG RGAYGVVEKM RHVPSGQIMA VKRIRATVNS QEQKRLLMDL DISMRTVDCP FTVTFYGALF REGDVWICME LMDTSLDKFY KQVIDKGQTI PEDILGKIAV SIVKALEHLH SKLSVIHRDV KPSNVLINAL GQVKMCDFGI SGYLVDSVAK TIDAGCKPYM APERINPELN QKGYSVKSDI WSLGITMIEL AILRFPYDSW GTPFQQLKQV VEEPSPQLPA DKFSAEFVDF TSQCLKKNSK ERPTYPELMQ HPFFTLHESK GTDVASFVKL ILGD
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.