missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

enQuireBio™ Recombinant Human Microfibrillar-associated protein 1

Artikelnummer. p-7154282
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16079730

Brand: enQuireBio™ QP7607ec10ug

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Microfibrillar-associated protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.

Tekniske data

Adgangsnummer NP_001284638.1
Gen-id (Entrez) 8076
Navn Microfibrillar-associated protein 1
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol MFAP5
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens IPLGVNSQRG DDVTQATPET FTEDPNLVND PATDETVLAV LADIAPSTDD LASLSEKNTT AECWDEKFTC TRLYSVHRPV KQCIHQLCFT SLRRMYIVNK EICSRLVCKE HEAMKDELCR QMAGLPPRRL RRSNYFRLPP CENVDLQRPN GL
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.