Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human MAF1 Protein
Artikelnummer. 16062721
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16062721
Brand: enQuireBio™ QP8112ec100ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_115648.2
Gen-id (Entrez) 84232
Navn MAF1 Protein
Mængde 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol MAF1
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MKLLENSSFE AINSQLTVET GDAHIIGRIE SYSCKMAGDD KHMFKQFCQE GQPHVLEALS PPQTSGLSPS RLSKSQGGEE EGPLSDKCSR KTLFYLIATL NESFRPDYDF STARSHEFSR EPSLSWVVNA VNCSLFSAVR EDFKDLKPQL WNAVDEEICL AECDIYSYNP DLDSDPFGED GSLWSFNYFF YNKRLKRIVF FSCRSISGST YTPSEAGNEL DMELGEEEVE EESRSGGSGA EETSTMEEDR VPVICI
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.