Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human Lysine-specific demethylase 5A Protein
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Especificaciones
Especificaciones
| Adgangsnummer | NP_001036068.1 |
| Gen-id (Entrez) | 5927 |
| Navn | Lysine-specific demethylase 5A Protein |
| Mængde | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | KDM5A |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido