Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human KCNAB2 Protein
Artikelnummer. 16071930
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16071930
Brand: enQuireBio™ QP6252ec1mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KCNAB2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001186789.1
Gen-id (Entrez) 8514
Navn KCNAB2 Protein
Mængde 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol KCNAB2
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag His-SUMO
Sekvens MYPESTTGSP ARLSLRQTGS PGMIYSTRYG SPKRQLQFYR NLGKSGLRVS CLGLGTWVTF GGQITDEMAE QLMTLAYDNG INLFDTAEVY AAGKAEVVLG NIIKKKGWRR SSLVITTKIF WGGKAETERG LSRKHIIEGL KASLERLQLE YVDVVFANRP DPNTPMEETV RAMTHVINQG MAMYWGTSRW SSMEIMEAYS VARQFNLTPP ICEQAEYHMF QREKVEVQLP ELFHKIGVGA MTWSPLACGI VSGKYDSGIP PYSRASLKGY QWLKDKILSE EGRRQQAKLK ELQAIAERLG CTLPQLAIAW CLRNEGVSSV LLGASNADQL MENIGAIQVL PKLSSSIIHE IDSILGNKPY SKKDYRS
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.