missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NP_001556.2 |
| Gen-id (Entrez) | 3627 |
| Navn | IP-10 / CXCL10 Protein |
| Mængde | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoksin koncentration | Not determined. |
| Gen symbol | CXCL10 |
| Protein længde | Full Length |
| Produkttype | Recombinant Protein |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion