Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human IL36G / IL1F9 Protein
Artikelnummer. p-7154801
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Artikelnummer. 16052801
Brand: enQuireBio™ QP8125ec10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL36G / IL1F9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Adgangsnummer NP_001265497.1
Gen-id (Entrez) 56300
Navn IL36G / IL1F9 Protein
Mængde 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Not determined.
Gen symbol IL36G
Protein længde Full Length
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter E. coli
Protein tag GST
Sekvens MRGTPGDADG GGRAVYQSMC KPITGTINDL NQQVWTLQGQ NLVAVPRSDS VTPVTVAVIT CKYPEALEQG RGDPIYLGIQ NPEMCLYCEK VGEQPTLQLK EQKIMDLYGQ PEPVKPFLFY RAKTGRTSTL ESVAFPDWFI ASSKRDQPII LTSELGKSYN TAFELNIND
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.