Få mere at vide
enQuireBio™ Recombinant Human IL-35 Heterodimer Protein
Artikelnummer. 15975659
Mængde:
10 μg
100 μg
2 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
2µg
Artikelnummer. 15975659
Brand: enQuireBio™ QP52032ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
Tekniske data
Navn IL-35 Heterodimer Protein
Mængde 2 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoksin koncentration Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gen symbol IL35
Produkttype Recombinant Protein
Krydsreaktivitet Human
Arter Human (HEK293)
Protein tag Untagged
Sekvens EBI3:RKGPP AALTLPRVQC RASRYPIAVD CSWTLPPAPN STSPVSFIAT YRLGMAARGH SWPCLQQTPT STSCTITDVQ LFSMAPYVLN VTAVHPWGSS SSFVPFITEH IIKPDPPEGV RLSPLAERQL QVQWEPPGSW PFPEIFSLKY WIRYKRQGAA RFHRVGPIEA TSFILRAVRP RARYYVQVAA QDLTDYGELS DWSLPATATM SLGK p35:RN LPVATPDPGM FPCLHHSQNL LRAVSNMLQK ARQTLEFYPC TSEEIDHEDI TKDKTSTVEA CLPLELTKNE SCLNSRETSF ITNGSCLASR KTSFMMALCL SSIYEDLKMY QVEFKTMNAK LLMDPKRQIF LDQNMLAVID ELMQALNFNS ETVPQKSSLE EPDFYKTKIK LCILLHAFRI RAVTIDRVMS YLNAS
Buffer 10 mM sodium phosphate, 30 mM sodium chloride, pH7.5
Renhed eller kvalitetsklasse Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.