Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Human IL-2 Protein
Artikelnummer. 18785956
Mængde:
1 mg
10 μg
100 μg
50 μg
500 μg
Artikelnummer. 18785956
Brand: R&D Systems™ BT002010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Contains the Cysteine to Serine substitution found in Proleukin™ (aldesleukin)
Measured in a cell proliferation assay using CTLL-2 mouse cytotoxic T cells. Gearing, A.J.H. and C.B. Bird (1987) in Lymphokines and Interferons, A Practical Approach. Clemens, M.J. et al. (eds): IRL Press. 295. The ED50 for this effect is 0.0300-0.250 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P60568.1
Til brug med (applikation) Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate with Trehalose.
Gen-id (Entrez) 3558
Molekylvægt (g/mol) M.W.-observed: 13 kDa, under reducing conditions., M.W.-theroretical: 15.5 kDa
Mængde 10 μg
Kilde E. coli-derived human IL-2 protein Ala21-Thr153 (Cys145Ser), with and without an N-terminal Met
Opbevaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoksin koncentration <0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias aldesleukin, IL2, IL-2, IL-2 lymphokine, interleukin 2, interleukin-2, involved in regulation of T-cell clonal expansion, Proleukin, T cell growth factor, T-cell growth factor, TCGF
Konjugeret Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes (at 500 μg/mL in sterile deionized water.)
Renhed eller kvalitetsklasse >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein IL-2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt