Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Human IL-13 Protein
Descripción
The Recombinant Human IL-13 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human IL-13 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Adgangsnummer | AAK53823 |
| Til brug med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2um filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
| Gen-id (Entrez) | 3596 |
| Molekylvægt (g/mol) | 12.3 kDa |
| Navn | IL-13 |
| Mængde | 10 μg |
| Kilde | <EM>E. coli</EM>-derived human IL-13 protein Gly21-Asn132 |
| Opbevaringskrav | Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution |
| Regulatorisk status | RUO |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?