Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human IgG4 Fc Protein
Artikelnummer. 18377642
Mængde:
100 μg
Artikelnummer. 18377642
Brand: Novus Biologicals™ NBP318178
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration LYOPH
Til brug med (applikation) SDS-PAGE
Formulering Lyophilized from 0.2um-filtered solution in PBS
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 32 kDa
Mængde 100 μg
Opbevaringskrav Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoksin koncentration <5EU/mg purified protein (LAL test; Lonza).
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water. Add 1X PBS to the desired protein concentration
Forskningskategori Immunology
Renhed eller kvalitetsklasse >98%, by SDS-PAGE
Protein IgG4 Fc