Få mere at vide
Novus Biologicals™ Recombinant Human IGFL-3 FLAG Protein
Artikelnummer. 18380905 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
10 μg
Artikelnummer. 18380905
Brand: Novus Biologicals™ NBP318152
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Recombinant Protein
Binds to human IGFLR1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer Q6UXB1
Koncentration LYOPH
Til brug med (applikation) Bioactivity, ELISA
Formulering Lyophilized from PBS
Gen-id (Entrez) 388555
Molekylvægt (g/mol) M.W. Theoretical: 12 kDa
Mængde 10 μg
Opbevaringskrav Store at 4C short term. Aliquot and Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Endotoksin koncentration <0.5 EU/μg purified protein (LAL test; Lonza).
Gene Alias UNQ483
Gen symbol IGFL3
Rekonstitution Reconstitute with 100 ul sterile water (0.1mg/ml after reconstitution)
Forskningskategori Immunology
Renhed eller kvalitetsklasse >95% pure by SDS-PAGE
Protein IGFL-3